Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
51.23€ - 262.86€
Specifica
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 96
Diametro spina 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, UHPLC, GC
Product Line SureSTART WebSeal Level 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Materiale Pre-intagliato Solvent Or Alcohol Resistant N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Pre-intagliato Solvent Or Alcohol Resistant N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
15192709
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M101
EVA No Alcohol Resistant 5 Mats
51.23€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17443193
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M171
EVA No Alcohol Resistant
182.61€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17433193
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M134
Silicone No No Resistance 5 Mats
64.61€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15896251
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M184
Silicone No No Resistance 5 Mats
262.86€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16231362
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M183
Silicone Yes No Resistance 5 Mats
80.19€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15182709
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M100
Silicone Yes No Resistance 10 Mats
118.99€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15102719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M102
Silicone, PTFE No Solvent Resistant 5 Mats
64.61€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15112719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-M103
Silicone, PTFE Yes Solvent Resistant 5 Mats
80.19€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Performance Level 1 Mats – for Everyday Analysis
  • Ideal for non-regulated labs that use water and polar solvents
  • GC tested 
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for biopharmaceutical applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors 
  • Ideal for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, DAD/PDA, RI, fluorescence, and ELSD
  • Eliminate cross contamination of samples
  • Resist coring and tearing
  • Superior resealability after multiple injections
  • WebSeal mats are manufactured from EVA (Ethylene-vinyl acetate) or pure silicone with or without a PTFE coating
  • Silicone mats are dry heat autoclavable with excellent chemical compatibility, and can withstand low temperatures down to -80°C
Reduce the risk of mis-injection – To seal your plates correctly, it’s important to use the right mat
  • Silicone Mats – Using a silicone mat with the correct profile reduces sample and solvent evaporation during your workflows, provides better consistency, and is ideal for long-term storage.
  • Pre-slit Mats – Pre-slit mats are effective at reducing mis-injections and can be used again for confirmatory runs on the same plates without solvent loss. Their slits allow the use of pipette tips as well as multichannel pipettes.
  • Adhesive Seals – Adhesive seals are effective as a one-time seal, but cannot be used for repeat runs. The exception is our three-layer re-sealing tape without glue at the cavity area.
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal mats are dimensionally verified 
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process 
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 products are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 products are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 products are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
978
Specifica
Specifica
Non-sterile
8 mm
SureSTART WebSeal Level 1
Yes
WebSeal 96-well Round Well Plate
96
HPLC, UHPLC, GC
None
Round