Learn More
Anritsu™ Surface Probe
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
50 mm
Tipo:
IDA Probe
Micro Sensor Probe, ANP Plug
Micro Sensor Probe, DC Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | 4.2 mm dia. |
| Tipo | Micro Sensor Probe, DC Plug |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |