Learn More
SVL™ Sealing Ring for Butt Joint
Manufactured from silicone rubber
Marca:  SVL 701-01
71.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 12681591
  • 75.45€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical attack
  • Internal diameter of ring corresponds to the bore of the SVL glass screwthread so that flow is not restricted
Specifica
Specifica
Joint size: 15
Butt joints
Sealing Ring
Silicone Rubber sheathed with PTFE