Learn More
Anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™
In gomma siliconica e rivestiti in PTFE come protezione contro l'erosione chimica. Gli anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™ sono ideali per l'inserimento di termometri e tubi in vetro in un sistema SVL™. Disponibilità di un'ampia gamma di formati per l'uso con tubi da 4.0 a 32.8 mm.
Marca: SVL 701-52
138.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01620kg
Descrizione
- Sealing rings designed to provide a sliding joint
- Ideal for inserting thermometers and glass tubing etc. into an SVL™ system
- Sealing rings manufactured from silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical erosion
- Wide range of sizes for use with tubing from 4.0 to 32.8mm
Specifica
Fits Tubing O.D.: 11.6 to 12.4mm | |
Anello di tenuta | |
Glass Body 721-03 |
Torion joints and sliding joints | |
Silicone Rubber, PTFE (Sheath) | |
22 |