Learn More
Thermo Scientific™ Spring Loaded Transfer Line Nut for ISQ and TSQ
Make column changeovers quick and easy. Use this GC-MS interface system to switch capillary columns without the need to vent your mass spectrometer (MS).
Marca:  Thermo Scientific™ 290BT240
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Codice prodotto. 11567761
  • 21.39€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Swap-IT
Chromatography Accessories