Learn More
Thermo Scientific™ Spring Loaded Transfer Line Nut for ISQ and TSQ
Make column changeovers quick and easy. Use this GC-MS interface system to switch capillary columns without the need to vent your mass spectrometer (MS).
Marca:  Thermo Scientific™ 290ST414
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15297488
  • 51.99€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
3-Port SilFlow MCD Device
Blanking Ferrule