Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
Marca:  Eppendorf™ 5804719000
1665.26 EUR valido fino al 2023-12-31
Usa il codice promo "20333" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.30000kg
Codice prodotto. 10054271
  • 1860.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-01-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Accommodates tubes and plates
  • Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
  • Rotor life time: max. 40,000 cycles
  • Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Specifica
Specifica
Swinging Bucket Rotor
5,000 rpm
4 hangers for 2 x 50mL Falcon-G™
4,500 x g
A-4-44
4