Learn More
Eppendorf™ Swing Bucket Rotors
Perfect for phase-separation applications such as phenol-chloroform extraction
1330.00€
Specifica
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
---|---|
Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
RCF max | 16,049 x g |
Velocità max | 12,700 rpm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13413406
|
Eppendorf™
5409715003 |
24 x 1.5/2 mL | QuickLock rotor lid, wind shield |
1330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Designed for use with Eppendorf Centrifuges
Specifica
Swinging Bucket Rotor | |
24 x 1.5/2 mL | |
16,049 x g | |
12,700 rpm |