Learn More
SymLine Tubi, FlexTube & FlexTube Pro
I due sistemi di tubi più flessibili e adattabili per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC - tubi in PTFE flessibili, espandibili e chimicamente resistenti con un ampio raggio di curvatura.
Marca: SymLine 106569
89.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26400kg
Descrizione
Specifica
FlexTube | |
PTFE, conduttivo elettrostatico | |
23.622 in. | |
Nero |
Symline FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 - 14,8 mm, OD = 19,0 - 19,8 mm esterno e interno a spirale, conduttivo elettrostatico PTFE, lunghezza 600 mm - adattabile in modo flessibile | |
19.8 mm | |
1 m |