Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Syringe fixed needle superflex for valco/rheodyne injectors SGE
Fixed needle with LC tip and flexible plunger.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 002330
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12977546
  • 350.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Specifica
Specifica
SuperfleX (Plunger)
0.17 mm
6/Pk.
LC
22 G
0.028 mm
10 μL