Learn More
Alfa Aesar™ T7 RNA Polymerase, in 20mM Potassium Phosphate and 10mM DTT Kit
For synthesis of RNA transcripts, biologically active mRNA and antisense RNA
Marca:  Alfa Aesar™ J65896.4I
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9014-24-8 Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15467119
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
9014-24-8
-30°C to -10°C
RNA Polymerase Kit
EC 2.7.7.6
Colorless
For synthesis of RNA transcripts, biologically active mRNA and antisense RNA
1 KU
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti