Learn More
SI Analytics™ TA 20 Plus Interchangable Unit
Codice prodotto. 10103212 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10103212
Marca: SI Analytics™ 285211054
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SI Analytics™ TA 20 Plus Interchangeable Unit is a brown glass bottle with a UV-protection coating for titrants.
  • Features a brown UV-protection coat
  • Brown glass bottle for titrant
  • GL 45 thread size
  • Includes S 40 bottle adapter, hoses, drip tube, and titration tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Exchange Unit
Include Reagent bottle
Volume (sistema metrico) 20 mL