Learn More
TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15885418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Upright carton
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 15885418
Marca: Thermo Scientific J75904.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Specifica
Materiale o nome chimico TAE Buffer
Concentrazione 10X
Forma fisica Solution
Quantità 1 L
Imballaggio Nalgene bottle
Grado Molecular Biology, Ultrapure