Learn More
Cytiva Tagged Column Package, His (2-step Purification Protocol)
Combines affinity with size exclusion chromatography to obtain highly pure his-tagged proteins
Marca:  Cytiva 29497630
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.04500kg
Codice prodotto. 17089213
  • 849.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Contains a HisTrap™ HP column (1 mL) prepacked with Ni Sepharose High Performance (HP) affinity resin for preparative purification of his-tagged proteins
  • Achieve final purity with HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR size exclusion chromatography column, which removes any remaining trace of impurities or closely related substances and imidazole
  • Includes instructions with guidance and tips on how to get started
Specifica
Specifica
HisTrap™ HP Column Prepacked with Ni Sepharose High Performance (HP) Affinity Resin, and HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR Size Exclusion Chromatography Column
1 Kit
Protein Purification System
4°C to 30°C
Purification of His-Tagged Proteins
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.