missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tamsulosin hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™

An alpha-1 adrenoceptor antagonist

Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61999.MA

Quantità 10mg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15464469

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    121.00€ / 10mg
    Risparmia 2.00€
    1% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Identificatori chimici

106463-17-6
444.971
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
5362376
5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
C20H29ClN2O5S
MFCD00922997
tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
CHEBI:9399
CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl

Specifica

Tamsulosin hydrochloride
C20H29ClN2O5S
10mg
tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl
444.971
CHEBI:9399
≥98%
106463-17-6
MFCD00922997
14,9049
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
5362376
444.97
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato