Learn More
Tamsulosin hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha-1 adrenoceptor antagonist
121.00€ - 455.01€
Identificatori chimici
| CAS | 106463-17-6 |
|---|---|
| Formula molecolare | C20H29ClN2O5S |
| Molecular Weight (g/mol) | 444.971 |
| Numero MDL | MFCD00922997 |
| InChI Key | ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N |
| Sinonimo | tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic |
| PubChem CID | 5362376 |
| ChEBI | CHEBI:9399 |
| IUPAC Name | 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| SMILES | CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15464469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MA |
10mg |
123.00€ 121.00€ / 10mg Risparmia 2.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15474469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MB |
25mg |
187.00€ 182.99€ / 25mg Risparmia 4.01€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15484469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MC |
100mg |
464.00€ 455.01€ / 100mg Risparmia 8.99€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 106463-17-6 | |
| 444.971 | |
| ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N | |
| 5362376 | |
| 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| C20H29ClN2O5S | |
| MFCD00922997 | |
| tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic | |
| CHEBI:9399 | |
| CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl |
Specifica
| Tamsulosin hydrochloride | |
| C20H29ClN2O5S | |
| 14,9049 | |
| ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N | |
| 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride | |
| 5362376 | |
| 444.97 |
| 106463-17-6 | |
| MFCD00922997 | |
| tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic | |
| CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl | |
| 444.971 | |
| CHEBI:9399 | |
| ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DB2430000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures