Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, for biochemistry
Codice prodotto. 13564990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 13564990
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327810250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68399-81-5 | C7H17NO7S | 259.273 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68399-81-5
Formula molecolare C7H17NO7S
Molecular Weight (g/mol) 259.273
Numero MDL MFCD00038352
InChI Key RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 109334
IUPAC Name 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifica
Absorbance (0.1 M aq. soln.)
Materiale o nome chimico TAPSO
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Punto di fusione 220.0°C to 221.0°C
Colore White to Yellow
pH 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H
Imballaggio Glass bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 129.6g/L (20°C).
Peso formulazione 259.3
Percent Purity ≥99% (Acid)
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TAPSO