Learn More
MP Biomedicals™ Taq Core Kit 10
Codice prodotto. 11437030 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 250U
5 x 1000U
5 x 250U
Dimensione della confezione:
1250 unità
2500 unità
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11437030
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQK105C
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Includes
Taq DNA Polymerase (5U/μL), 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 10mM dNTPs mix
Supplied with standard reaction buffers
Unit definition: One unit of DNA polymerase is the amount of enzyme required to catalyse the incorporation of 10nmol of nucleosides into a DE81 adsorbable product within 30 min. at 74°C under assay conditions.
Unit definition: One unit of DNA polymerase is the amount of enzyme required to catalyse the incorporation of 10nmol of nucleosides into a DE81 adsorbable product within 30 min. at 74°C under assay conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Taq DNA Polymerase (5U/μL), 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 10mM dNTPs mix. Store at -20°C
Forma Frozen
Formato Frozen liquid
Quantità 5 x 250U
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Research Use Only (RUO)