Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 25
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 250U
12 x 600U
5 x 1000U
Dimensione della confezione:
2500 unità
5000 unità
7200 unità
Descrizione
Includes
Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Taq DNA Polymerase 5U/μL, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2, 25mM dNTP Mix. Store at -20°C |
| Quantità | 12 x 600U |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR |