Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15U/μL)
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2000U
600U
Dimensione della confezione:
2000 unità
600 unità
Descrizione
Includes
Taq DNA Polymerase, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2
Provided with QBiogene 10X Incubation PCR Buffer which is suitable for broad range of reaction conditions.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 15 U/μL |
| Quantità | 600U |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR |
| Include | Taq DNA Polymerase, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2 |
Research Use Only (RUO). Ready for CE IVD labeling of clinical applications.