Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk
Codice prodotto. 11487010 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 250U
1000U
250U
3 x 250U
5 x 1000U
Dimensione della confezione:
1000 unità
250 unità
750 unità
Codice prodotto. 11487010
Marca: MP Biomedicals™ 11EPTQA105
For life science applications
  • Ready for CE IVD labeling of clinical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 5 U/μL
Descrizione Taq Pol Bulk
Quantità 5 x 1000U
Include Taq DNA Polymerase, 10X Standard Buffer with Mg, 10X Standard Buffer without Mg, 25mM MgCl2
For Resaerch Use Only