Learn More
Thermo Scientific™ Filtri per siringa in PTFE Target2™
Robusti filtri per siringa in PTFE che garantiscono un'estrazione pulita dei campioni con la rimozione dei materiali e dei particolati fini che potrebbero creare interferenze prima dell'iniezione.
Marca: Thermo Scientific™ F2500-13
158.93 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32000kg
Descrizione
L'aggiunta di una fase di filtrazione della siringa prima dell'iniezione non solo contribuisce a garantire risultati più costanti e affidabili, ma contribuisce anche a proteggere gli strumenti delicati e a prolungare la durata della colonna. Disponibili in formati e tipi di membrana diversi per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa, i filtri per siringhe Thermo Scientific™ Target2™ forniscono estratti di campioni più puliti rimuovendo i materiali che potrebbero interferire e le particelle fini. I filtri per siringa Target2 in PTFE vengono utilizzati per la filtrazione biologica in generale. Sono particolarmente adatti per le applicazioni che richiedano un elevato recupero delle proteine.
Target2 Syringe Filters are an ideal choice for general purpose laboratory use. Robust and reliable, they deliver excellent performance at an attractive price.Outstanding Performance
- Low extractable membranes and housings ensure that no filter-borne contaminants are added to your sample
- Performance-tested under actual HPLC conditions
- 30mm products are pressure rated to 120 psi
- Housings are manufactured from solvent-resistant, low-extractable polypropylene resins specifically selected for wide compatibility with common HPLC sample matrices
- Able to filter solutions at temperatures up to 100˚C
- Syringe filters can be sterilized by autoclave at 125˚C for 15 minutes
- Enhanced Luer Lock inlet prevents leakage; outlet fitting is a standard size male Luer-slip fitting for ease of filtrate collection
Specifica
Target Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520. | |
Target 2 PTFE (Hydrophobic) Syringe Filter 1 μm, 30 mm, 100 Pk. | |
PTFE (Hydrophilic) | |
1.0 μm | |
HPLC, SPE | |
Medical Grade, Solvent-Resistant, Virgin Polypropylene | |
150 psi | |
Syringe Filter | |
30 mm |
Dark Blue | |
Single-use | |
PTFE (Hydrophobic) | |
Non-sterile | |
<157 μL | |
No | |
Target2 | |
<137 μL (Hold Up) | |
30 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.