Learn More
Thermo Scientific™ Filtri per siringa in PTFE Target2™
Robusti filtri per siringa in PTFE che garantiscono un'estrazione pulita dei campioni con la rimozione dei materiali e dei particolati fini che potrebbero creare interferenze prima dell'iniezione.
Marca: Thermo Scientific™ F2513-4
118.53 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12420kg
Descrizione
L'aggiunta di una fase di filtrazione della siringa prima dell'iniezione non solo contribuisce a garantire risultati più costanti e affidabili, ma contribuisce anche a proteggere gli strumenti delicati e a prolungare la durata della colonna. Disponibili in formati e tipi di membrana diversi per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa, i filtri per siringhe Thermo Scientific™ Target2™ forniscono estratti di campioni più puliti rimuovendo i materiali che potrebbero interferire e le particelle fini. I filtri per siringa Target2 in PTFE vengono utilizzati per la filtrazione biologica in generale. Sono particolarmente adatti per le applicazioni che richiedano un elevato recupero delle proteine.
I filtri per siringa Target2 sono la scelta ideale per l'uso generico in laboratorio. Robusti e affidabili, offrono prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente.Prestazioni eccezionali
- Membrane e involucri a basso contenuto di estraibili garantiscono l'assenza di contaminanti da filtro nel campione
- Prestazioni testate in condizioni HPLC effettive
- I prodotti da 30 mm sono tarati per una pressione di 120 psi
- Gli involucri sono realizzati con resine in polipropilene resistenti ai solventi e a basso contenuto di estraibili, appositamente selezionate per un'ampia compatibilità con le più comuni matrici di campioni HPLC
- Possibilità di filtrare le soluzioni fino a temperature di 100 °C
- I filtri per siringhe possono essere sterilizzati in autoclave a 125 °C per 15 minuti
- L'ingresso Luer Lock migliorato impedisce perdite; in uscita è presente un raccordo maschio standard Luer-slip per facilitare la raccolta del filtrato
Specifica
Gli alloggiamenti dei filtri per siringhe in polipropilene Target soddisfano i requisiti di 21 CFR 177.1520. | |
0.2 um, 17 mm, confezione da 100 | |
PTFE (Hydrophobic) | |
0.2 μm | |
HPLC, SPE | |
polipropilene vergine di grado medicale resistente ai solventi | |
115 psi | |
Filtro per siringa | |
17 mm |
Transparent Blue | |
Sì | |
PTFE (Hydrophobic) | |
Non-sterile | |
<29 μl | |
No | |
Target2 | |
<29 μL (Hold Up) | |
17 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.