Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE (10X), TRIS + borate + EDTA
Codice prodotto. 15444829
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
4L
Codice prodotto. 15444829
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62449.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. TBE Buffer is used for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis. It is ideally suited for DNA and RNA separation on longer run, higher voltage or amperage gels. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel.5 TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer
Descrizione Colorless
Concentrazione 10X
Forma fisica Liquid
Quantità 4 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TBE (10X), TRIS + borate + EDTA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid, glycine