Learn More
TBE Buffer Mix (Dry Powder Mix of Tris/Boric Acid/EDTA/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
86.1 g
Dimensione della confezione:
86.10g
Descrizione
Electrophoresis buffer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TBE Buffer Mix |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3 |
| Colore | White |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 86.1 g |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Sinonimo | Tris-Boric Acid-EDTA Buffer Mix |
| Grado | Elettroforesi |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris borate EDTA 10X powder
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.