Learn More
TBE Sample Buffer, 6X, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7082227
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
Codice prodotto. 15493139
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60357.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sample Loading Buffer
Colore Blue
Concentrazione 6X
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL