Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE urea sample buffer (2X)
Codice prodotto. 15452999
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
Codice prodotto. 15452999
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60186.AB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sample Loading Buffer
Colore Blue
Concentrazione 2X
Forma fisica Liquid
Quantità 10 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TBE urea sample buffer (2X)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid