Learn More
TBS, 20X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15845418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Upright carton
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
Codice prodotto. 15845418
Marca: Thermo Scientific J75892.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used in Western blotting protocols | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodio; cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico TBS
Concentrazione 20X
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting protocols
pH 7.4
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
Grado Molecular Biology, Ultrapure