Learn More
TBS, Tris Buffered Saline, 1X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10052594
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 10052594
Marca: Fisher BioReagents BP2472100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tris Buffered Saline (TBS) is used in biochemical and molecular biology applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Buffered Saline
Nota nome 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
DNasi Esente da DNasi
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo TBS
Grado Biologia molecolare