Learn More
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6925-MSM1-P0
Codice prodotto. 15920938
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
TCF4 (Transcription Factor 4)
Nuclear
TCF4/1705
Unconjugated
Mouse
71kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6925
IgG2a κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human TCF4 protein fragment (aa365-671)
HeLa or HepG2 cells. Bladder
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.