Learn More
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | TCF4 (Transcription Factor 4) |
|---|---|
| Clone | TCF4/1705 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15920938
|
EnquireBio
6925-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15930938
|
EnquireBio
6925-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| TCF4 (Transcription Factor 4) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human TCF4 protein fragment (aa365-671) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 71kDa |
| TCF4/1705 | |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6925 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| HeLa or HepG2 cells. Bladder |