Learn More
TCR beta Armenian Hamster, FITC, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB79-F-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15902498
  • 98.45€ / 100µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TCR beta
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
H57-597
FITC
Tcrb
Protein A/G Purified
RUO
21577