Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 1X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10173293
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 10173293
Marca: Fisher BioReagents BP24741
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X TE buffer solution
  • Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
  • 1X solution contains 10mM tris and 1mM EDTA
  • Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-EDTA
Nota nome 1X Solution, pH 7.6
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Colore Colorless
pH 7.4 to 8.1
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 5-micron filter.
Imballaggio Nalgene Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo TE
Grado Biologia molecolare