Learn More
Fisherbrand™ Teclu Safety Burner with NF Connection, 13mm Opening
Supplied with a flame failure device that shuts off the gas supply to the burner within approximately 20 seconds of the flame being extinguished.
119.00€
Specifica
Product Type | Teclu Safety Burner |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Glasswork and soldering |
Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11725416
|
Fisherbrand™
|
Butane, Propane, LPG |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11795406
|
Fisherbrand™
|
Natural Gas, Methane |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Safety features all contained within the burner
- For use with natural gas/methane or butane/propane
- 13mm diameter opening
- With gas control needle valve
- Specially designed conical mixing chamber incorporated which allows the burner to give off a very hot flame
- Suitable for glass work and soldering
- Gas and air mixing is regulated by adjusting the knurled wheel below the tube
Specifica
Teclu Safety Burner | |
Glasswork and soldering | |
1 Ea. |
13 mm | |
150 mm |