missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEM7/PLXDC1 Antibody (197C193 (IM193)) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
285.00€ - 643.00€
Specifica
| Antigene | TEM7/PLXDC1 |
|---|---|
| Clone | 197C193 (IM193) |
| Concentrazione | 1.0 mg/ml |
| Diluizione | Western Blot, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Meng et al (2007)), Immunoprecipitation 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Nanda et al (2004)), Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (Lee et al (2006)) |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18064084
|
Novus Biologicals
NB100-56557SS |
0.025 mg |
285.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18746193
|
Novus Biologicals
NB100-56557 |
0.1 mg |
643.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TEM7/PLXDC1 Monoclonal specifically detects TEM7/PLXDC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.Specifica
| TEM7/PLXDC1 | |
| 1.0 mg/ml | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Angiogenesis | |
| Q8IUK5 | |
| 57125 | |
| Amino acids 409-425 (LQNNLSPKTKGTPVHLG) of human TEM7 were used to develop this monoclonal antibody. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 197C193 (IM193) | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Meng et al (2007)), Immunoprecipitation 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Nanda et al (2004)), Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (Lee et al (2006)) | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FLJ45632, plexin domain containing 1,2410003I07Rik, plexin domain-containing protein 1, TEM3FLJ36270, TEM7DKFZp686F0937, Tumor endothelial marker 3, Tumor endothelial marker 7 | |
| PLXDC1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto