Learn More
Cytiva TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Uses modified nucleotides in isothermal rolling circle amplification (RCA) to improve results with difficult to sequence templates
Marca: Cytiva 28-9035-31
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.02700kg
Includes: Sample buffer, Reaction buffer and Enzyme mix
Descrizione
- Cultureless preparation from bacterial colonies, glycerol stock or purified DNA, saves time and reagents
- Requires 20 minutes hands-on time
- Excellent sequence finishing performance resolving sequencing stop and compression issues associated with difficult templates
- Improve difficult template sequencing success with up to 820 bp Phred 20 read length
- For use directly in cycle sequencing reactions without purification
- Available in sizes of 20, 50 and 500 reactions
Specifica
Store the kit at -70°C. The enzyme mix must be stored at -70°C; all other components may be stored at -20°CThaw components on ice and maintain at 0°C to 4°C during handling | |
Amplification of difficult templates for successful DNA sequencing | |
200 | |
18 h |
illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit uses the highly processive, strand-displacing Phi29 DNA polymerase and modified nucleotides to amplify circular templates for subsequent sequencing. | |
1 x 900μL Sample Buffer, 1 x 900μL Reaction Buffer, 1 x 100μL Enzyme mix | |
illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit |
Sicurezza e movimentazione
- TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glycerol