Learn More
TER-119 Rat, Qfluor 710, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB76-QF710-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952448
  • 263.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
Qfluor 710
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ