Learn More
α-Terpinene, 90%, Tech., Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 159.00€
Identificatori chimici
CAS | 99-86-5 |
---|---|
Formula molecolare | C10H16 |
Molecular Weight (g/mol) | 136.24 |
Numero MDL | MFCD00001534 |
InChI Key | YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene |
PubChem CID | 7462 |
ChEBI | CHEBI:10334 |
IUPAC Name | 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene |
SMILES | CC(C)C1=CC=C(C)CC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10561651
|
Thermo Scientific Acros
207491000 |
100 mL | Glass bottle |
40.60€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10012640
|
Thermo Scientific Acros
207495000 |
500 mL | Glass bottle |
159.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
99-86-5 | |
136.24 | |
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N | |
7462 | |
1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene |
C10H16 | |
MFCD00001534 | |
alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene | |
CHEBI:10334 | |
CC(C)C1=CC=C(C)CC1 |
Specifica
α-Terpinene | |
99-86-5 | |
100.0 | |
0.8370g/mL | |
46°C | |
88% min. (GC) | |
1.4770 to 1.479 | |
05, 126 | |
0.837 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether | |
CC(C)C1=CC=C(C)CC1 | |
136.24 | |
CHEBI:10334 | |
90% | |
Liquid |
tech., 90% | |
88.0 | |
Colorless to Yellow | |
173°C to 175°C | |
Authentic | |
C10H16 | |
MFCD00001534 | |
14, 9170 | |
alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene | |
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N | |
1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene | |
7462 | |
136.24 | |
Technical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
Toxic to aquatic life with long last
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or ha
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-795-1
missing translation for 'rtecsNumber' : OS8060000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- alpha-Terpinene
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P331-NON provocare il vomito.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only