Learn More
tert-Butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
10g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate |
CAS min. % | 90.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10g |
Peso formulazione | 190.27 |
Percent Purity | 90% |