Learn More
tert-Butyl carbazate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-79265
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
870-46-2
C5H12N2O2
132.16
MFCD00007593
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
70091
tert-butyl N-aminocarbamate
CC(C)(C)OC(=O)NN
870-46-2
C5H12N2O2
132.16
MFCD00007593
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
70091
tert-butyl N-aminocarbamate
CC(C)(C)OC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico tert-Butyl carbazate
Nota nome 99%
Punto di fusione 37°C to 41°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2NNHCO2C(CH3)3
Quantità 25 g
Fieser 01,85; 02,46; 11,88
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Lumps
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl carbazate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.