Learn More
tert-Butyl disulfide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
99.10€ - 771.00€
Identificatori chimici
CAS | 110-06-5 |
---|---|
Formula molecolare | C8H18S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 178.35 |
Numero MDL | MFCD00008838 |
InChI Key | BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane |
PubChem CID | 66060 |
IUPAC Name | 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methylpropane |
SMILES | CC(C)(C)SSC(C)(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10236040
|
Thermo Scientific Acros
173622500 |
250 g | Glass bottle |
99.10€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10563731
|
Thermo Scientific Acros
173620010 |
1 kg | Glass bottle |
330.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11935731
|
Thermo Scientific Acros
173620025 |
2.5 kg | Glass bottle |
771.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
110-06-5 | |
178.35 | |
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N | |
66060 | |
CC(C)(C)SSC(C)(C)C |
C8H18S2 | |
MFCD00008838 | |
di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane | |
2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methylpropane |
Specifica
tert-Butyl disulfide | |
-5.0°C | |
0.9300g/mL | |
67°C | |
97.5% min. (GC) | |
[(CH3)3C]2S2 | |
MFCD00008838 | |
0.93 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(C)(C)SSC(C)(C)C | |
178.35 | |
178.35 | |
Liquid |
110-06-5 | |
Yellow | |
198.0°C to 204.0°C | |
Authentic | |
C8H18S2 | |
1.4882 to 1.4902 | |
01,IV,1638 | |
di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane | |
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N | |
2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methylpropane | |
66060 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
May be fatal if swallowed and enters airways.
GHS P Statement
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-734-1
- tert-Butyl disulfide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only