Learn More
TES, 0.2M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15424379
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15424379
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61889.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
TES, 0.2M buffer soln., is a suitable buffer for epidermal cell growth at pH 7.4 - 7.9, and is also useful for studying succinate oxidation. It is also widely used as a buffer in biological applications.
Solubility
Soluble in water (350 g/L) at 20°C, and methanol(very faint turbidity).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70331-82-7
Formula molecolare C6H14NNaO6S
Molecular Weight (g/mol) 251.23
Numero MDL MFCD00065482
InChI Key GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico TES buffer soln.
Concentrazione 0.2 M
pH 8.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Informazioni di solubilità Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
IUPAC Name sodium;2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethanesulfonate