Learn More
Kartell™ Test Tube Caps
Reduce risk of sample contamination and spillage with a polyethylene constructed cap. Kartell™ Test Tube Caps are specially designed to accommodate both platic and glass test tubes.
4.40€ - 16.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE/IVD |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Colore | Natural |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10749651
|
Kartell™
0065000 |
10.5 mm | 12 mm Test Tubes |
4.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10182181
|
Kartell™
0065100 |
14 mm | 16 mm Test Tubes |
6.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10737721
|
Kartell™
0065500 |
22 mm | 24 mm Diameter Test Tubes |
9.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10254331
|
Kartell™
0065700 |
33 mm | 35 mm Diameter Test Tubes |
16.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Constructed of PE
- Designed to fit plastic or glass test tubes
Specifica
CE/IVD | |
Polyethylene | |
Natural |