Learn More
Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 433518000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 429-41-4 Peso : 0.70960kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Tetrabutylammonium Fluoride | |
Brown to Green | |
800 mL | |
[CH3(CH2)3]4NF | |
2924 | |
15,9332 | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium;fluoride | |
2724141 | |
261.46 | |
AcroSeal™ Glass bottle | |
0.8870g/mL |
429-41-4,109-99-9,7732-18-5 | |
Solution | |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
−17°C | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
261.47 | |
CHEBI:51990 | |
0.90 to 1.10M | |
0.887 |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.