Learn More
Tetrachloroethylene, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
800 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrachloroethylene |
Densità | 1.623g/mL at 25°C |
Formula lineare | CCl2=CCl2 |
Quantità | 1 L |
Numero UN | 1897 |
Beilstein | 1361721 |
IUPAC Name | 1,1,2,2-tetrachloroethene |
Densità vapore | 5.83 (vs air) |
Peso formulazione | 165.83g/mol |
Pressione del vapore | 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C) |