Learn More
Tetrahydrofuran-d{8}, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 15471457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15471457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036551.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80.16 g/mol
Deuterated THF is used as a solvent in many organic reactions and in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran-d8
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.985 g/mL
Punto d'infiammabilità -17°C (-1°F)
Quantità 1 g
CAS 1693-74-9
Punto di fusione -106°C
Punti di ebollizione 66°C
Formula molecolare C4H8O
Numero MDL MFCD00044238
Numero UN UN2056
Sinonimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
Informazioni di solubilità Miscible with water.
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Molecular Weight (g/mol) 80.16
PubChem CID 80290
Peso formulazione 80.16
Percent Purity 99.5%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran-d8
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: [2H4]Tetrahydro[2H4]furan