Learn More
Tetrahydrofuran-d8, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Imballaggio:
Ampule
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrahydrofuran-d8 |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 99.5 atom % D |
Densità | 0.9800g/mL |
Deuterio (D) | 99.4% min. |
Punto d'infiammabilità | −21°C |
Imballaggio | Ampule |
Indice di rifrazione | 1.407 |
Acqua | 0.06% max. (Coulometric) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrahydrofuran-D8
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.