Learn More
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 130.14 |
Percent Purity | 95% |