Learn More
MP Biomedicals™ Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate, ≥98%
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
Marca: MP Biomedicals™ 0215211480
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10424-65-4 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3423 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
- TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
- It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
- It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
- It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries.
Specifica
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate | |
Solid | |
White | |
MFCD00149566 | |
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C | |
181.23 |
Store at 4°C. | |
100 g | |
C4H23NO6 | |
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M | |
tetramethylazanium pentahydrate hydroxide |
Sicurezza e movimentazione
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H300-Letale se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.