Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robusta serie di termometri a termocoppia
Termometri ad alta precisione per un'intera gamma di applicazioni di misura e controllo in laboratorio e nell'industria.
Marca: Ebro Electronic™ 1340-5522A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16650kg
Descrizione
temp. Intervallo: da -200 a 1200 gradi C (K), da -100 a 800 gradi C (J), da -50 a 300 gradi C (T), da -100 a 600 gradi C,Specifica
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | |
Single-use | |
22 mm | |
190 mm | |
TFN 520-SMP | |
0,1 °C a 249 200 °C, 1 °C sopra | |
Termometro ad alta accuratezza a 1 canale | |
2192°F | |
-328°F | |
Da –200 a 1200 °C | |
TPN probe series with SMP connector, AG 130, AG 140, AN 141, AN 150 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP40 |
115 x 54 x 22 mm | |
Per tecnologia per il riscaldamento, clima, condizionamento dell'aria, gas, liquidi, temperatura di superficie, strumenti per stampa a iniezione, materie plastiche | |
Thermometer, calibration certificate, instruction manual | |
Alloggiamento in ABS | |
SMP Connector | |
90 g | |
None | |
1200°C | |
-200°C | |
Factory Calibrated | |
Up to 5 years | |
Tipo K da –100 a 249.9°C ±0.3°C, Tipo J da –50 a 190°C ±0.3°C, Tipo T da –50°C a 220°C ±0.3°C, Tipo E da –50 a 150°C ±0.3°C | |
54 mm |